Key Documents
S979503
2-(2-AMINO-3-BENZENESULFONYL-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-1-YL)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.417
Numéro MDL:
Autres remarques