S978906
1-(2-(4-BENZOYLAMINO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-2-METHYL-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.302
Numéro MDL:
Autres remarques