Principaux documents
S977845
6'-BROMO-6-CHLORO-4,4'-DIPHENYL-1'H-(2,3')BIQUINOLINYL-2'-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H18BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.848
Numéro MDL:
Autres remarques