Principaux documents
S970700
Q107 3,3'-(4-(BIS(2-CHLOROETHYL)AMINO)BENZYLIDENE)BIS(2-OH-1,4-NAPHTHOQUINONE)
AldrichCPR
S970700-100MG
177,00 €
177,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
S970700-100MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C31H23Cl2NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.438
Numéro MDL:
177,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025