Principaux documents
S96882
3-(4-METHOXY-PHENYL)-CYCLOPROPANE-1,1,2,2-TETRACARBONITRILE
AldrichCPR
S96882-100MG
70,10 €
70,10 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S96882-100MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H8N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.246
Numéro MDL:
70,10 €