Principaux documents
S940704
BIS(4-METHOXYPHENYL) DITELLURIDE
AldrichCPR
S940704-50MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S940704-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2Te2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.466
Numéro MDL:
158,00 €