Principaux documents
S936049
5-METHYLBENZO(C)PHENANTHRENE
AldrichCPR
S936049-10MG
160,00 €
160,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S936049-10MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.323
Numéro MDL:
160,00 €