Documents
S933112
N-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-N-(1-(4-METHOXYPHENYLAZO)-2-NAPHTHYL)AMINE BF4
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21BF4N3O2
Poids moléculaire :
482.27
Numéro MDL:
Autres remarques