Principaux documents
S929247
2-METHYL-4-(PHENYLAZO)PHENOL
AldrichCPR
50MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025
Changer de vue
50MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.253
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025