Principaux documents
S927651
BIS(1-ETHYL-3-METHYL-2-BENZIMIDAZOLINYL)PHOSPHONIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24BF4N4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.219
Numéro MDL:
Autres remarques