Principaux documents
S922358
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.794
Numéro MDL:
Autres remarques