Principaux documents
S921750
4'-BROMO-2'-CHLOROSUCCINANILIC ACID
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H9BrClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.545
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025