Principaux documents
S919543
3-NITROBENZALDEHYDE PHENYLHYDRAZONE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.252
Numéro MDL:
29,00 €