Principaux documents
S916439
1-CYCLOPROPYL-3-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)UREA
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.274
Numéro MDL:
29,00 €