Principaux documents
S903507
2-CHLOROHIPPURIC (4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H19ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.831
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025