Principaux documents
S899917
1-(3-(DIBUTYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-2-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H31N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.532
Numéro MDL:
Autres remarques