Principaux documents
S896896
ETHYL 3-(5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YLAMINO)PROPIONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.317
Numéro MDL:
Autres remarques