Principaux documents
S893218
2-PHENYL-1-CYCLOPROPANECARBOXALDEHYDE DIETHYL ACETAL
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.314
Numéro MDL:
29,00 €