Principaux documents
S893196
4-CHLORO-4'-ETHOXYBUTYRANILIDE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.72
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025