Principaux documents
S885851
MESITYL DICHLOROPHOSPHATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11Cl2O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.067
Numéro MDL:
29,00 €