Principaux documents
S885142
4-(4-METHOXYPHENYL)-4-METHYL-1-PHENYL-1-CYCLOHEXENE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.398
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025