Principaux documents
S884510
DIETHYL 2-METHYL-3-OXOADIPATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.263
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le18 mai 2025