Principaux documents
S880159
TRANS-4-METHOXYSTILBENE
AldrichCPR
S880159-50MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S880159-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.278
Numéro MDL:
158,00 €