Principaux documents
S879053
4,5-DIMETHOXY-2-NITROBENZALDEHYDE OXIME
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.19
Numéro MDL:
29,00 €