Principaux documents
S873705
4-(BIS(4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL)METHYLENE)-1(4H)-NAPHTHALENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.521
Numéro MDL:
Autres remarques