Principaux documents
S867799
4-METHOXYPHENYL N-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.737
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.