Principaux documents
S863289
TRANS-2-CHLOROCYCLOPENTYL P-TOLYL SULFONE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H15ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.769
Numéro MDL:
29,00 €