Principaux documents
S862452
P-TOLYL DISULFOXIDE
AldrichCPR
S862452-100MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S862452-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.394
Numéro MDL:
110,00 €