Principaux documents
S848441
4-ACETAMIDOPHENYL N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.343
Numéro MDL:
Autres remarques