Principaux documents
S845868
S-(4-TERT-BUTYLPHENYL) N-(4-FLUOROPHENYL)THIOCARBAMATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18FNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.402
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025