Principaux documents
S844764
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(3-FLUOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClFN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.715
Numéro MDL:
Autres remarques