Principaux documents
S841404
N,N'-ETHYLIDENEBIS(ACETAMIDE)
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.175
Numéro MDL:
29,00 €