Key Documents
S840262
1-PHENYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-(O-TOLYL)-1-SILANAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.507
Numéro MDL:
Autres remarques