Principaux documents
S837946
BIS(1-METHYLHEPTYL)DIPHENYLSILANE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H44Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.749
Numéro MDL:
29,00 €