Principaux documents
S834017
2-(METHYLTHIO)ACETOPHENONE
AldrichCPR
50MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Changer de vue
50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.243
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le23 mai 2025