Principaux documents
S829773
2,3,5,6-TETRACHLORO-4-(TRIMETHYLSILYL)PYRIDINE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H9Cl4NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.066
Numéro MDL:
29,00 €