Principaux documents
S828270
1-ALLYL-2,3,4,5,6-PENTACHLOROBENZENE
AldrichCPR
S828270-50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
S828270-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H5Cl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.405
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025