Principaux documents
S824437
DIMETHYL(3-(PENTACHLOROPHENYL)PROPYL)(PENTAFLUOROPHENYL)SILANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Cl5F5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.628
Numéro MDL:
Autres remarques