Principaux documents
S82288
1-(6-HO-2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-FURO(2,3-D)(1,3)DIOXOL-5-YL)-ETHANE-1,2-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H16O6
Poids moléculaire :
220.224
Numéro MDL:
Autres remarques