Principaux documents
S817449
(DI(P-TOLYL)METHOXY)TRIPHENYLSILANE
AldrichCPR
S817449-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Changer de vue
S817449-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C33H30OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.692
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le21 mai 2025