Principaux documents
S815349
10-(2-NITROPHENYL)PHENOTHIAZINE
AldrichCPR
S815349-50MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S815349-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.373
Numéro MDL:
158,00 €