Principaux documents
S805203
4-(DIMETHYLAMINO)AZOBENZENE N-OXIDE
AldrichCPR
50MG
160,00 €
160,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Changer de vue
50MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.295
Numéro MDL:
160,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025