Principaux documents
S804452
3-METHYL-4'-(METHYLAMINO)AZOBENZENE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.296
Numéro MDL:
110,00 €