Principaux documents
S799033
1,4-BIS(TERT-BUTYLSULFONYL)BUTANE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H26O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.467
Numéro MDL:
29,00 €