Principaux documents
S795453
2-(4-TERT-BUTYLPHENOXY)ETHYL N-(3-(METHYLTHIO)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.491
Numéro MDL:
Autres remarques