Key Documents
S787469
T-BOC-L-GLUTAMIC ACID GAMMA-(4-NITROBENZYL) ESTER DICYCLOHEXYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H45N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.697
Numéro MDL:
Autres remarques