Key Documents
S787426
N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-METHIONYL-L-ALANINE METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H26N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.438
Numéro MDL:
Autres remarques