Principaux documents
S785539
4-IMIDAZOLEPYRAVIC ACID
AldrichCPR
S785539-50MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
S785539-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.126
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025