Principaux documents
S783803
N-BENZYL-L-PHENYLALANINE
AldrichCPR
S783803-250MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
S783803-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.319
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025