Principaux documents
S783587
N,O-BIS(CARBOBENZYLOXY)DL-TYROSINE
AldrichCPR
S783587-1G
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
S783587-1G
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C25H23NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.465
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025